Tlačiť
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane disodium salt 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9872-25G PC9872-5G
APOSPC9872-25GEA 481.75 EUR
APOSPC9872-25G APOSPC9872-5G
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane disodium salt 97%
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane disodium salt
Vzorec: C₁₅H₈F₆Na₂O₂
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038262
Číslo CAS: 74938-83-3