Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Trifluoromethyl)imidazole
PC9869-5G PC9869-1G PC9869-25G
APOSPC9869-5GEA 132.77 EUR
APOSPC9869-5G APOSPC9869-1G APOSPC9869-25G
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 97%
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole
Vzorec: C₄H₃F₃N₂
Teplota tavenia: 148…151 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08458860
Číslo CAS: 33468-69-8