Tlačiť
3-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC9862-100G PC9862-25G PC9862-250G PC9862-500G PC9862-1KG
APOSPC9862-100GEA 36.45 EUR
APOSPC9862-100G APOSPC9862-25G APOSPC9862-250G APOSPC9862-500G APOSPC9862-1KG
3-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene 97%
3-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₃BrF₃NO₂
Mw: 270.01
Číslo MDL: MFCD03788719
Číslo CAS: 630125-49-4