Tlačiť
Allyl-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9859-1G PC9859-5G
APOSPC9859-1GEA 91.46 EUR
APOSPC9859-1G APOSPC9859-5G
Allyl-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether 97+%
Allyl-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether
Vzorec: C₈H₈F₈O
Teplota varu: 150…151 °C/749mmHg
Hustota: 1,392 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00443218
Číslo CAS: 3108-07-4