Tlačiť
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9858-1G PC9858-250MG
APOSPC9858-1GEA 164.23 EUR
APOSPC9858-1G APOSPC9858-250MG
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Vzorec: C₆H₄Cl₂F₃N
Mw: 218.01 g/mol
Teplota tavenia: 124…126 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04972770
Číslo CAS: 732306-24-0