Tlačiť
2,2-Difluoropropionic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,2-Difluoropropanoic acid
PC9834-1G PC9834-25G PC9834-5G
APOSPC9834-1GEA 24.95 EUR
APOSPC9834-1G APOSPC9834-25G APOSPC9834-5G
2,2-Difluoropropionic acid 97%
2,2-Difluoropropionic acid
Vzorec: C₃H₄F₂O₂
Teplota varu: 140…141 °C
Teplota tavenia: 36…45 °C
Teplota vzplanutia: 65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03093764
Číslo CAS: 373-96-6