Tlačiť
4-Nitro-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,4-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
PC9833-1G PC9833-5G
APOSPC9833-1GEA 166.06 EUR
APOSPC9833-1G APOSPC9833-5G
4-Nitro-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
4-Nitro-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₈H₃F₆NO₂
Teplota varu: 103…104 °C/18mmHg
Teplota tavenia: 23…25 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00728841
Číslo CAS: 1978-20-7