Tlačiť
1,3-Difluoro-5-nitrobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9813-25G PC9813-1G PC9813-5G
APOSPC9813-25GEA 73 EUR
APOSPC9813-25G APOSPC9813-1G APOSPC9813-5G
1,3-Difluoro-5-nitrobenzene
1,3-Difluoro-5-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃F₂NO₂
Teplota varu: 176…177 °C
Teplota tavenia: 17 °C
Hustota: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012142
Číslo CAS: 2265-94-3
EINECS: 218-867-0