Tlačiť
2-Bromo-5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-1-(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone, 5-Fluoro-2-hydroxyphenacyl bromide
PC9804-1G PC9804-5G PC9804-25G
APOSPC9804-1GEA 33.13 EUR
APOSPC9804-1G APOSPC9804-5G APOSPC9804-25G
2-Bromo-5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone
2-Bromo-5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
Mw: 233.0345 g/mol
Teplota tavenia: 87…91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094564
Číslo CAS: 126581-65-5
OSN: 3335
ADR: 9 III