Tlačiť
1H,1H-Tricosafluoro-1-dodecanol 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9798-100G PC9798-25G PC9798-5G
APOSPC9798-100GEA 0 EUR
APOSPC9798-100G APOSPC9798-25G APOSPC9798-5G
1H,1H-Tricosafluoro-1-dodecanol 96%
1H,1H-Tricosafluoro-1-dodecanol
Vzorec: C₁₂H₃F₂₃O
Teplota varu: 133 °C/30mmHg
Teplota tavenia: 111…113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153235
Číslo CAS: 423-65-4