Tlačiť
4-Fluoropiperidine hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9784-1G PC9784-25G PC9784-5G
APOSPC9784-1GEA 28.28 EUR
APOSPC9784-1G APOSPC9784-25G APOSPC9784-5G
4-Fluoropiperidine hydrochloride 95%
4-Fluoropiperidine hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₁ClFN
Teplota tavenia: 161…167 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03452786
Číslo CAS: 57395-89-8