Tlačiť
3-Fluorosalicylic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9781-1G PC9781-25G PC9781-5G
APOSPC9781-1GEA 24.95 EUR
APOSPC9781-1G APOSPC9781-25G APOSPC9781-5G
3-Fluorosalicylic acid 99%
3-Fluorosalicylic acid
Vzorec: C₇H₅FO₃
Mw: 156.11
Teplota tavenia: 146…148 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153167
Číslo CAS: 341-27-5