Tlačiť
2-(4-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC9777-1G PC9777-2.5G
APOSPC9777-1GEA 99.74 EUR
APOSPC9777-1G APOSPC9777-2.5G
2-(4-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
2-(4-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Vzorec: C₁₀H₆F₃N₃O
Mw: 241.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00140054
Číslo CAS: 204394-60-5