Tlačiť
4-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9760-1G PC9760-500MG
APOSPC9760-1GEA 288.01 EUR
APOSPC9760-1G APOSPC9760-500MG
4-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
4-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅F₃N₂
Teplota tavenia: 102…103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02183554
Číslo CAS: 387824-61-5