Tlačiť
2-Allyloxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulphonyl fluoride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9756-1G PC9756-5G
APOSPC9756-1GEA 130.98 EUR
APOSPC9756-1G APOSPC9756-5G
2-Allyloxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulphonyl fluoride 97%
2-Allyloxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulphonyl fluoride
Vzorec: C₅H₅F₅O₃S
Mw: 240.15 g/mol
Teplota varu: 112…114 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095419
Číslo CAS: 73606-13-0