Tlačiť
2-(Trifluoromethoxy)phenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Trifluorormethoxy)phenol, α,α,α-Trifluoro-2-hydroxyanisole
PC9734-100G PC9734-25G PC9734-5G
APOSPC9734-100GEA 151.22 EUR
APOSPC9734-100G APOSPC9734-25G APOSPC9734-5G
2-(Trifluoromethoxy)phenol 98%
2-(Trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₅F₃O₂
Teplota varu: 69…71 °C/60mmHg
Hustota: 1,332 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236324
Číslo CAS: 32858-93-8