Tlačiť
6-chloro-5-fluoroindole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Chloro-5-fluoroindole
PC9724-1G PC9724-250MG
APOSPC9724-1GEA 44.93 EUR
APOSPC9724-1G APOSPC9724-250MG
6-chloro-5-fluoroindole
6-chloro-5-fluoroindole
Vzorec: C₈H₅ClFN
Teplota tavenia: 104…107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01074496
Číslo CAS: 122509-72-2