Tlačiť
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9723-1G PC9723-25G PC9723-5G
APOSPC9723-1GEA 24.95 EUR
APOSPC9723-1G APOSPC9723-25G APOSPC9723-5G
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoic acid
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrClFO₂
Teplota tavenia: 150…155 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236589
Číslo CAS: 177480-81-8