Tlačiť
5-(Trifluoromethyl)-2-(4-trifluoromethylphenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC9720-1G PC9720-5G PC9720-25G
APOSPC9720-1GEA 261.53 EUR
APOSPC9720-1G APOSPC9720-5G APOSPC9720-25G
5-(Trifluoromethyl)-2-(4-trifluoromethylphenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid 95+%
5-(Trifluoromethyl)-2-(4-trifluoromethylphenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₇F₆NO₃
Teplota tavenia: 180…185 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11100463
Číslo CAS: 886497-47-8