Tlačiť
1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-3-fluorobromobenzene
PC9674-5G PC9674-1G PC9674-10G
APOSPC9674-5GEA 24.95 EUR
APOSPC9674-5G APOSPC9674-1G APOSPC9674-10G
1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzene
1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₃BrClF
Teplota tavenia: 29 °C
Hustota: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038306
Číslo CAS: 883499-24-9