Tlačiť
2,4,5-Trifluorophenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9672-1G PC9672-5G
APOSPC9672-1GEA 99.34 EUR
APOSPC9672-1G APOSPC9672-5G
2,4,5-Trifluorophenol 98%
2,4,5-Trifluorophenol
Vzorec: C₆H₃F₃O
Mw: 148.08
Teplota varu: 155
Teplota tavenia: 37…42 °C
Teplota vzplanutia: 55 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061215
Číslo CAS: 2268-16-8
OSN: 2925
ADR: 4.1+8 III