Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)anisole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Methoxy-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC9670-5G PC9670-10G
APOSPC9670-5GEA 29.8 EUR
APOSPC9670-5G APOSPC9670-10G
3,5-Bis(trifluoromethyl)anisole 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)anisole
Vzorec: C₉H₆F₆O
Mw: 244.14
Teplota varu: 158…160 °C
Hustota: 1.4192
Teplota vzplanutia: 55 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00728736
Číslo CAS: 349-60-0
OSN: 1993
ADR: 3 III