Tlačiť
2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-4-fluorophenylacetonitrile
PC9669-25G PC9669-5G
APOSPC9669-25GEA 283.6 EUR
APOSPC9669-25G APOSPC9669-5G
2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile 95%
2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
Mw: 214.037 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08458154
Číslo CAS: 501420-63-9
OSN: 3439
ADR: 6.1 III