Tlačiť
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Bromo-4-fluorobenzyl bromide, 2-Bromo-4-(bromomethyl)-1-fluorobenzene
PC9668-100G PC9668-25G PC9668-5G
APOSPC9668-100GEA 596.87 EUR
APOSPC9668-100G APOSPC9668-25G APOSPC9668-5G
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene 98%
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₅Br₂F
Teplota varu: 130 °C/0,5mmHg
Teplota tavenia: 41 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09037367
Číslo CAS: 78239-71-1
OSN: 3261
ADR: 8,II