Tlačiť
2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoic acid
PC9666-25G PC9666-5G PC9666-100G
APOSPC9666-25GEA 31.57 EUR
APOSPC9666-25G APOSPC9666-5G APOSPC9666-100G
2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid 97%
2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid
Vzorec: C₈H₄F₃NO₄
Teplota tavenia: 134…140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007142
Číslo CAS: 320-94-5