Tlačiť
4-Fluoroindole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-1H-indole
PC9665-1G PC9665-5G PC9665-10G
APOSPC9665-1GEA 24.95 EUR
APOSPC9665-1G APOSPC9665-5G APOSPC9665-10G
4-Fluoroindole
4-Fluoroindole
Vzorec: C₈H₆FN
Teplota varu: 90 °C/0,4mmHg
Teplota tavenia: 29…33 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00055992
Číslo CAS: 387-43-9