Tlačiť
Methyl-2,5-bis(trifluoroethoxy)benzoate 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9659-10G PC9659-1G PC9659-5G
APOSPC9659-10GEA 429.4 EUR
APOSPC9659-10G APOSPC9659-1G APOSPC9659-5G
Methyl-2,5-bis(trifluoroethoxy)benzoate 95+%
Methyl-2,5-bis(trifluoroethoxy)benzoate
Vzorec: C₁₂H₁₀F₆O₄
Mw: 332.2 g/mol
Teplota tavenia: 40…41 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236693
Číslo CAS: 35480-31-0