Tlačiť
2,3-Dibromohexafluoro-2-butene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC9654-25G PC9654-5G
APOSPC9654-25GEA 661.85 EUR
APOSPC9654-25G APOSPC9654-5G
2,3-Dibromohexafluoro-2-butene 97%
2,3-Dibromohexafluoro-2-butene
Vzorec: C₄Br₂F₆
Teplota varu: 104…106 °C
Teplota tavenia: 104…106 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01862090
Číslo CAS: 384-51-0