Tlačiť
Trifluoro(1,1,2,2-tetrafluoro-2-bromoethoxy)ethylene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromotetrafluoroethyl trifluorovinyl ether
PC9642-25G PC9642-5G
APOSPC9642-25GEA 348.98 EUR
APOSPC9642-25G APOSPC9642-5G
Trifluoro(1,1,2,2-tetrafluoro-2-bromoethoxy)ethylene 97%
Trifluoro(1,1,2,2-tetrafluoro-2-bromoethoxy)ethylene
Vzorec: F₂CCFOCF₂CF₂Br
Teplota varu: 55 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02183517
Číslo CAS: 85737-06-0
EINECS: 288-516-4