Tlačiť
trans-3-(Trifluoromethyl)cinnamoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (E)-3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)acryloyl chloride
PC9640-1G PC9640-5G PC9640-25G
APOSPC9640-1GEA 43.26 EUR
APOSPC9640-1G APOSPC9640-5G APOSPC9640-25G
trans-3-(Trifluoromethyl)cinnamoyl chloride 97%
trans-3-(Trifluoromethyl)cinnamoyl chloride
Vzorec: C₁₀H₆ClF₃O
Mw: 234.602 g/mol
Teplota varu: 148 °C
Hustota: 1.372 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075514
Číslo CAS: 64379-91-5
OSN: 3265
ADR: 8 II