Tlačiť
2,5-Difluorophenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2,5-Difluorophenyl)boronic acid, 2,5-Difluorobenzeneboronic acid, (2,5-Difluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2,5-difluorophenyl)borane
PC9634-1G PC9634-25G PC9634-5G
APOSPC9634-1GEA 24.95 EUR
APOSPC9634-1G APOSPC9634-25G APOSPC9634-5G
2,5-Difluorophenylboronic acid 98%
2,5-Difluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BF₂O₂
Teplota tavenia: 105…110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01863171
Číslo CAS: 193353-34-3