Tlačiť
2-Amino-5-fluorophenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9625-25G PC9625-5G PC9625-100G
APOSPC9625-25GEA 68.19 EUR
APOSPC9625-25G APOSPC9625-5G APOSPC9625-100G
2-Amino-5-fluorophenol 97%
2-Amino-5-fluorophenol
Vzorec: C₆H₆FNO
Teplota tavenia: 135…140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00671759
Číslo CAS: 53981-24-1