Tlačiť
4-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Chloro-2-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC9617-5G PC9617-1G
APOSPC9617-5GEA 91.33 EUR
APOSPC9617-5G APOSPC9617-1G
4-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 96%
4-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃Cl₂FO₂S
Mw: 229.06
Teplota tavenia: 34…38 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094560
Číslo CAS: 141337-26-0
OSN: 3261
ADR: 8 II