Tlačiť
3,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,4,5-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC9616-100G PC9616-25G PC9616-5G
APOSPC9616-100GEA 357 EUR
APOSPC9616-100G APOSPC9616-25G APOSPC9616-5G
3,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 95%
3,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂ClF₃O₂S
Teplota varu: 76…77 °C
Hustota: 1,658 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 23,3 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094559
Číslo CAS: 351003-43-5
OSN: 2924
ADR: 3+8,III