Tlačiť
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9615-100G PC9615-25G PC9615-5G
APOSPC9615-100GEA 114.72 EUR
APOSPC9615-100G APOSPC9615-25G APOSPC9615-5G
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅F₃N₂
Teplota tavenia: 85…89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03093868
Číslo CAS: 34486-24-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III