Tlačiť
Methoxyflurane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,2-Dichloro-1,1-difluoroethyl methyl ether
PC9601-25G PC9601-5G PC9601-1G
APOSPC9601-25GEA 488.17 EUR
APOSPC9601-25G APOSPC9601-5G APOSPC9601-1G
Methoxyflurane
Methoxyflurane
Vzorec: C₃H₄Cl₂F₂O
Teplota varu: 103…104,5 °C
Teplota tavenia: –35 °C
Hustota: 1,426 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 37 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040144
Číslo CAS: 76-38-0
OSN: 3271
ADR: 3,III