Tlačiť
α-Chloro-2,3,4,5-tetrafluorotoulene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl chloride
PC9598-1G PC9598-5G
APOSPC9598-1GEA 46.53 EUR
APOSPC9598-1G APOSPC9598-5G
α-Chloro-2,3,4,5-tetrafluorotoulene
α-Chloro-2,3,4,5-tetrafluorotoulene
Vzorec: C₇H₃ClF₄
Teplota varu: 125 °C/7mmHg
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo CAS: 21622-18-4
OSN: 3265
ADR: 8,III