Tlačiť
N-Boc-4-fluoroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl (4-fluorophenyl)carbamate, 4-Fluoroaniline, N-BOC protected
PC9591-1G PC9591-5G PC9591-25G
APOSPC9591-1GEA 24.91 EUR
APOSPC9591-1G APOSPC9591-5G APOSPC9591-25G
N-Boc-4-fluoroaniline 98%
N-Boc-4-fluoroaniline
Vzorec: C₁₁H₁₄FNO₂
Mw: 211.2328 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07127707
Číslo CAS: 60144-53-8