Tlačiť
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC9585-1G PC9585-25G PC9585-5G
APOSPC9585-1GEA 24.95 EUR
APOSPC9585-1G APOSPC9585-25G APOSPC9585-5G
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Vzorec: C₉H₅F₃
Mw: 170.13 g/mol
Teplota varu: 45 °C/8mmHg
Hustota: 1.222 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 25 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00467313
Číslo CAS: 704-41-6
OSN: 1993
ADR: 3 III