Tlačiť
4-Bromo-3-fluorobenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9579-100G PC9579-25G PC9579-5G
APOSPC9579-100GEA 274.38 EUR
APOSPC9579-100G APOSPC9579-25G APOSPC9579-5G
4-Bromo-3-fluorobenzonitrile 95%
4-Bromo-3-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃BrFN
Mw: 200.01
Teplota tavenia: 92…93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07782069
Číslo CAS: 133059-44-6
OSN: 3439
ADR: 6.1 III