Tlačiť
2-Chloro-3-fluoroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9575-25G PC9575-5G PC9575-100G
APOSPC9575-25GEA 84.64 EUR
APOSPC9575-25G APOSPC9575-5G APOSPC9575-100G
2-Chloro-3-fluoroaniline 98%
2-Chloro-3-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅ClFN
Teplota varu: 212…215 °C
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03407961
Číslo CAS: 21397-08-0