Tlačiť
Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoylacetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2,4,5-Trifluorobenzoyl)acetic acid ethyl ester, 3-Oxo-3-(2,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid ethyl ester, Ethyl (2,4,5-Trifluorobenzoyl)acetate, Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoylacetate, Ethyl 3-Oxo-3-(2,4,5-trifluorophenyl)propanoate
PC9558-25G PC9558-5G PC9558-10G
APOSPC9558-25GEA 78.22 EUR
APOSPC9558-25G APOSPC9558-5G APOSPC9558-10G
Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoylacetate
Ethyl-2,4,5-trifluorobenzoylacetate
Vzorec: C₁₁H₉F₃O₃
Teplota varu: 92 °C/0,08mmHg
Teplota tavenia: 63…64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00792431
Číslo CAS: 98349-24-7