Tlačiť
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9552-1G PC9552-25G PC9552-5G
APOSPC9552-1GEA 24.91 EUR
APOSPC9552-1G APOSPC9552-25G APOSPC9552-5G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NO
Mw: 201.1453 g/mol
Teplota tavenia: 38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08458145
Číslo CAS: 868167-61-7
OSN: 3439
ADR: 6.1 III