Tlačiť
2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropionitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
PC9549-1G PC9549-5G
APOSPC9549-1GEA 30.12 EUR
APOSPC9549-1G APOSPC9549-5G
2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropionitrile
2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropionitrile
Vzorec: C₁₀H₈F₃NO
Teplota varu: 76…82 °C/12mmHg
Hustota: 1,152 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001844
Číslo CAS: 80866-87-1
OSN: 3276
ADR: 6.1,III