Tlačiť
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9546-5G PC9546-1G
APOSPC9546-5GEA 64.89 EUR
APOSPC9546-5G APOSPC9546-1G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₄O
Mw: 226.56
Teplota varu: 151…153 °C
Hustota: 1.486 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236284
Číslo CAS: 216144-68-2
OSN: 3265
ADR: 8 II