Tlačiť
2-Chloro-3-fluoropyridine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9542-25G PC9542-5G PC9542-100G
APOSPC9542-25GEA 28.28 EUR
APOSPC9542-25G APOSPC9542-5G APOSPC9542-100G
2-Chloro-3-fluoropyridine 99%
2-Chloro-3-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃ClFN
Teplota varu: 80 °C/80mmHg
Hustota: 1,323 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095302
Číslo CAS: 17282-04-1