Tlačiť
3-Chloro-4-fluorotoluene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9527-100G PC9527-5G
APOSPC9527-100GEA 183.31 EUR
APOSPC9527-100G APOSPC9527-5G
3-Chloro-4-fluorotoluene 97%
3-Chloro-4-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₆ClF
Teplota varu: 167…169 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00079730
Číslo CAS: 1513-25-3
OSN: 1993
ADR: 3,III