Tlačiť
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC9524-1G PC9524-10G
APOSPC9524-1GEA 141.8 EUR
APOSPC9524-1G APOSPC9524-10G
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₁H₅F₆NO₂
Mw: 297.16 g/mol
Teplota tavenia: 229…232 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00276584
Číslo CAS: 125647-79-2