Tlačiť
4-({[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}methyl)aniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-(4-Aminobenzylthio)benzotrifluoride
PC9499-1G PC9499-500MG
APOSPC9499-1GEA 761.33 EUR
APOSPC9499-1G APOSPC9499-500MG
4-({[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}methyl)aniline 97%
4-({[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}methyl)aniline
Vzorec: C₁₄H₁₂F₃NS
Teplota tavenia: 68…71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00173208
Číslo CAS: 338398-58-6