Tlačiť
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Amino-3'-(trifluoromethyl)diphenyl sulphide
PC9498-1G PC9498-500MG PC9498-5G
APOSPC9498-1GEA 247.95 EUR
APOSPC9498-1G APOSPC9498-500MG APOSPC9498-5G
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}aniline
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}aniline
Vzorec: C₁₃H₁₀F₃NS
Mw: 269.29 g/mol
Teplota tavenia: 64…69 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00172345
Číslo CAS: 339104-66-4